Zinc sulfate heptahydraté ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12915.0C A12915.0E A12915.36
A12915.0CEA 327 EUR InStock
A12915.0C A12915.0E A12915.36
Zinc sulfate heptahydraté ≥98%
Zinc sulfate heptahydraté
Purity: 98% CAS No.: 7446-20-0 Molecular Formula: O4SZn.7H2O Formula Weight: 287.54 (161.43anhy) pH: 4.4-6 Melting Point: 100° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149894
Formule: ZnSO₄·7H₂O
MW: 287,54 g/mol
Point de fusion: 100 °C
Densité: 1.97
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149894
Numéro CAS: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,10159
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité