Zinc sulfate heptahydraté, granuleux USP, FCC, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Management of Change (MOC) category = R
4384-01EA 115.25 EUR InStock
4384-01 4384-07
Zinc sulfate heptahydraté, granuleux USP, FCC, J.T.Baker®
Zinc sulfate heptahydraté
  • Food GMP manufactured product
Formule: ZnSO₄·7H₂O
Point de fusion: 100 °C
Densité: 1.97 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149894
Numéro CAS: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10293
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Food GMP Manufactured Product 99.0 - 108.7%
Meets U.S.P Requirements Passes Test
Meets F.C.C. Requirements Passes Test
GMP Manufactured Product Passes Test
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging ≤0.5%
Bulk Food Chemical ≤3 ppm
Bulk Pharmaceutical Chemical ≤0.002%
USP - Assay (ZnSO₄·7H₂O) 99.0 - 108.7 %
USP - Identification A Passes Test
USP - Identification B Passes Test
USP - Acidity Passes Test
USP - Alkalies and Alkaline Earths ≤ 0.9 %
USP - Arsenic (As) ≤ 3 ppm
USP - Lead (Pb) (USP) ≤ 0.002 %
FCC - Assay (ZnSO₄·7H₂O) 99.0 - 108.7 %
FCC - Identification A Passes Test
FCC - Identification B Passes Test
FCC - Acidity Passes Test
FCC - Alkalies and Alkaline Earths ≤ 0.5 %
FCC - Cadmium (Cd) ≤ 2 mg/kg
FCC - Lead (Pb) (FCC) ≤ 4 mg/kg
FCC - Selenium (Se) ≤ 0.003 %
FCC - Mercury (Hg) ≤ 5 mg/kg
FCC - Assay (dried basis) 55.6 - 61.0 %
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the manufacturing or purification of the product.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité