Zinc sulfate heptahydraté Ph. Eur., USP
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
29158.294EA 47.4 EUR InStock
29158.294 29158.363
Zinc sulfate heptahydraté Ph. Eur., USP
Zinc sulfate heptahydraté
Appearance: White or almost white, crystalline powder or colourless, transparent crystals, efflorescent.
Attention: Not for use as Active Pharmaceutical Ingredient (API)
Formule: ZnSO₄·7H₂O
Point de fusion: 100 °C
Densité: 1.97 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149894
Numéro CAS: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10293
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Residual solvents Unlikely by manuf.process
Cd (Cadmium) Max. 1 ppm
Co (Cobalt) Max. 1 ppm
Hg (Mercury) Max. 3 ppm
Ni (Nickel) Max. 3 ppm
V (Vanadium) Max. 1 ppm
Conforms to Ph.Eur./USP Passes test
Ph.Eur. specifications: Max. 100 ppm
Assay [Ph.Eur.] 99.0 --> 104.0 %
Identification A Passes test USP
Identification B Passes test USP
Identification C Passes test Ph.Eur.
Appearance of solution Passes test Ph.Eur.
pH (5 %) [Ph.Eur.] 4.4 --> 5.6
Cl (Chloride) [Ph.Eur.] Max. 300 ppm
Fe (Iron) [Ph.Eur.] Max. 100 ppm
USP specifications:
Assay [USP] 99.0 --> 108.7 %
As (Arsenic) [USP] Max. 14 ppm
Pb (Lead) [USP] Max. 20 ppm
Alkalies and alkaline earths [USP] Max. 0.9 %
Acidity Passes test USP
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité