Zinc sulfate heptahydraté ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
29253.236EA 25.1 EUR InStock
29253.236 29253.293 29253.260 29253.460
Zinc sulfate heptahydraté ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Zinc sulfate heptahydraté
Formule: ZnSO₄·7H₂O
Point de fusion: 100 °C
Densité: 1.97 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149894
Numéro CAS: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10293
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay ≥ 99.5 %
Solution in water Passes test
pH (25°C; 5 %) 4.4 - 6.0
Insolubility in water ≤ 100 ppm
Cl (Chloride) ≤ 5 ppm
Total N (Nitrogen) ≤ 5 ppm
As (Arsenic) ≤ 0.5 ppm
Ca (Calcium) ≤ 10 ppm
Cd (Cadmium) ≤ 5 ppm
Cu (Copper) ≤ 5 ppm
Fe (Iron) ≤ 5 ppm
K (Potassium) ≤ 10 ppm
Li (Lithium) ≤ 10 ppm
Mn (Manganese) ≤ 3 ppm
Na (Sodium) ≤ 10 ppm
Pb (Lead) ≤ 20 ppm
Sr (Strontium) Max. 5 ppm
Conforms to BDH 10299 Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité