Zinc sulfate heptahydraté
Fournisseur: Roth Carl
ROTHT884.3EA 345 EUR InStock
ROTHT884.3 ROTHT884.1 ROTHT884.2
Zinc sulfate heptahydraté
Zinc sulfate heptahydraté
Formule: ZnSO₄·7H₂O
MW: 287,54 g/mol
Point de fusion: 100 °C
Densité: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149894
Numéro CAS: 7446-20-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10293
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité