Yttrium (III) chlorure hydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Trichlorure d'yttrium hydraté
11184.14EA 59.8 EUR InStock
11184.14 11184.36 11184.22
Yttrium (III) chlorure hydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Yttrium (III) chlorure hydraté
Formule: Cl₃Y·H₂O
MW: 213,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149941
Numéro CAS: 12741-05-8
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité