Nitrate d'yttrium (III) hexahydraté, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Yttrium (III) nitrate hexahydratéTrinitrate d'yttrium hexahydraté
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12516.0025EA 126 EUR InStock
1.12516.0025
Nitrate d'yttrium (III) hexahydraté, Sigma-Aldrich®
Nitrate d'yttrium (III) hexahydraté
Formule: N₃O₉Y·6H₂O
MW: 383,01 g/mol
Point de fusion: 51,8 °C
Densité: 2,682 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149940
Numéro CAS: 13494-98-9
ONU: 1477
ADR: 5.1,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1500 g/l (20 °C)
Molar Mass 383.01 g/mol
Bulk Density 1100 kg/m3
Density 1.1 g/cm3 (20 °C)
pH 3.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité