Chrome (III) chlorure hexahydraté 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
213365000 213360051
ACRO213365000EA 69.9 EUR InStock
ACRO213365000 ACRO213360051
Chrome (III) chlorure hexahydraté 98%
Chrome (III) chlorure hexahydraté
Formule: CrCl₃·6H₂O
MW: 266,45 g/mol
Point de fusion: 83 °C
Densité: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149660
Numéro CAS: 10060-12-5
EINECS: 233-038-3
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02242
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green Crystalline powder
Titration with Na2S2O3 ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤300 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité