Chrome (III) nitrate nonahydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Trinitrate de chrome nonahydraté
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.02481.0250EA 294 EUR InStock
1.02481.9999 1.02481.0250
Chrome (III) nitrate nonahydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Chrome (III) nitrate nonahydraté
Formule: CrN₃O₉·9H₂O
MW: 400,15 g/mol
Point de fusion: 60 °C
Densité: 1,807 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149659
Numéro CAS: 7789-02-8
ONU: 2720
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,02246
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 810 g/l (20 °C)
Melting Point 36 - 37 °C
Molar Mass 400.15 g/mol
Bulk Density 710 kg/m3
pH 2 - 3 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité