Manganèse (II) chlorure tétrahydraté ≥99.99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Dichlorure de manganèse tétrahydraté
44442.06EA 46.1 EUR InStock
44442.06 44442.22 44442.14
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté ≥99.99% (base métaux)
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté
Formule: MnCl₂·4H₂O
MW: 197,9 g/mol
Point d'ébullition: 1190 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 58 °C
Densité: 2,010
Numéro MDL: MFCD00149792
Numéro CAS: 13446-34-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,5728
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité