Manganèse (II) nitrate hydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Manganous nitrate hydrate
10806.04 10806.09 10806.18
10806.04EA 28.5 EUR InStock
10806.04 10806.09 10806.18
Manganèse (II) nitrate hydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Manganèse (II) nitrate hydraté
Purity: 99.999% CAS No.: 15710-66-4 Molecular Formula: Mn(NO3)2.xH2O Formula Weight: 178.95(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Pink Odour: Odourless Melting Point: ca 26° Merck Reference: 14,5733 UN No.: 2724 MDL No.: MFCD00149788
Formule: Mn(NO₃)₂·H₂O
MW: 196,96 g/mol
Point de fusion: ∼ 26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149788
Numéro CAS: 15710-66-4
EINECS: 233-828-8
ONU: 2724
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,5733
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité