Manganèse (II) sulfate monohydraté 98+% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
423910050 423915000 423910025
ACRO423910050EA 21.7 EUR InStock
ACRO423910050 ACRO423915000 ACRO423910025
Manganèse (II) sulfate monohydraté 98+% ACS
Manganèse (II) sulfate monohydraté
Formule: MnSO₄·1H₂O
Point de fusion: 700 °C
Densité: 2,95 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149159
Numéro CAS: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05763
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light pink Powder
Titration Complexometric 98.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤200 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
KMnO4-reducing substance Passes test
Loss on ignition 10.0 % to 12.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité