Manganèse (II) sulfate monohydraté, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Manganese sulphate monohydrate, Manganese(II) sulphate hydrate, Manganous sulphate monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05941.0250 1.05941.9025
1.05941.0250EA 55.8 EUR InStock
1.05941.0250 1.05941.9025
Manganèse (II) sulfate monohydraté, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Manganèse (II) sulfate monohydraté
Formule: MnSO₄·1H₂O
MW: 169,02 g/mol
Point de fusion: 700 °C
Densité: 2.95 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149159
Numéro CAS: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05763
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 762 g/l (20 °C)
Melting Point 700 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 169.02 g/mol
Bulk Density 1000 - 1200 kg/m3
Density 2.95 g/cm3 (20 °C)
pH 3.0 - 3.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous hazardous material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité