Manganèse (II) sulfate monohydraté
Fournisseur: Roth Carl
Attention
4487.1 4487.2
ROTH4487.1EA 38.9 EUR InStock
ROTH4487.1 ROTH4487.2
Manganèse (II) sulfate monohydraté
Manganèse (II) sulfate monohydraté
Formule: MnSO₄·1H₂O
Point de fusion: 700 °C
Densité: 2.95 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149159
Numéro CAS: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05763
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité