Manganèse (II) sulfate monohydraté
Fournisseur: Roth Carl
Attention
X890.1 X890.2 X890.3
ROTHX890.1EA 74.9 EUR InStock
ROTHX890.1 ROTHX890.2 ROTHX890.3
Manganèse (II) sulfate monohydraté
Manganèse (II) sulfate monohydraté
Formule: MnSO₄·1H₂O
Point de fusion: 700 °C
Densité: 2.95 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149159
Numéro CAS: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05763
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité