Manganèse (II) sulfate hydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
10807.14EA 182 EUR InStock
10807.14 10807.06
Manganèse (II) sulfate hydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Manganèse (II) sulfate hydraté
Formule: MnO₄S·H₂O
MW: 169,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149159
Numéro CAS: 15244-36-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,5739
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité