Cobalt (II) chlorure hexahydraté ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Cobalt Chloride, Hexahydrate, Cobalt dichloride hexahydrate, Cobalt Chloride, 6-Hydrate, Cobaltous chloride hexahydrate
11344.30 11344.A1
11344.30EA 123 EUR InStock
11344.30 11344.A1
Cobalt (II) chlorure hexahydraté ≥99.9% (base métaux)
Cobalt (II) chlorure hexahydraté
Purity: 99.9% CAS No.: 7791-13-1 Molecular Formula: Cl2Co.6H2O Formula Weight: 237.93 (129.84anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.924 Appearance: Red-purple Odour: Odourless pH: 4.9 Melting Point: 87° Merck Reference: 14,2437 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149652
Formule: CoCl₂·6H₂O
MW: 237,93 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 87 °C
Densité: 1.924
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149652
Numéro CAS: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2437
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité