Cobalt (II) chlorure hexahydraté ≥97%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Cobalt (II) chlorure à 6 molécules d'eau
22892.465EA 1890 EUR InStock
22892.465 22892.261 22892.294
Cobalt (II) chlorure hexahydraté ≥97%, TECHNICAL
Cobalt (II) chlorure hexahydraté
Formule: CoCl₂·6H₂O
MW: 237,93 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 56 °C
Densité: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149652
Numéro CAS: 7791-13-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02462
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité