Fer (II) chlorure tétrahydraté ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A16327.30 A16327.0B
A16327.30EA 42.9 EUR InStock
A16327.30 A16327.0B
Fer (II) chlorure tétrahydraté ≥98%
Fer (II) chlorure tétrahydraté
Purity: 98% CAS No.: 13478-10-9 Molecular Formula: Cl2Fe.4H2O Formula Weight: 198.81 (126.75anhy) Odour: Odourless Merck Reference: 14,4043 MDL No.: MFCD00149709
Formule: FeCl₂·4H₂O
Point de fusion: 677 °C
Densité: 1.93
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149709
Numéro CAS: 13478-10-9
EINECS: 231-843-4
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,4043
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité