Fer (III) chlorure hexahydraté ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Trichlorure de fer hexahydraté
31232-250GEA 53.1 EUR InStock
31232-250G 31232-1KG 31232-6X1KG 31232-25KG
Fer (III) chlorure hexahydraté ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Fluka™
Fer (III) chlorure hexahydraté
Formule: FeCl₃·6H₂O
MW: 270,3 g/mol
Point d'ébullition: 280-285 °C
Point de fusion: 37 °C
Densité: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149712
Numéro CAS: 10025-77-1
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04048
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/51/16640551.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Free acid (as HCl) Max. 0.2 %
Arsenic (As) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.002 %
Iron (Fe 2⁺) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 0.002 %
Zinc (Zn) Max. 0.002 %
Substances not precipitated by NH₄OH (SO₄) Max. 0.05 %
Free chlorine (Cl) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.002 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Total N Max. 0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité