Iridium (III) chlorure trihydraté (53 - 56% Ir)
Fournisseur: Thermo Scientific
195500010 195500050 195500250
ACRO195500010EA 473 EUR InStock
ACRO195500010 ACRO195500050 ACRO195500250
Iridium (III) chlorure trihydraté (53 - 56% Ir)
Iridium (III) chlorure trihydraté
Formule: Cl₃Ir·₃H₂O
MW: 352,62 g/mol
Point de fusion: 763 °C (dec.)
Densité: 5.3 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149750
Numéro CAS: 13569-57-8
EINECS: 233-044-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to black Crystals
Assay 53 to 56 % (Ir)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité