Nickel (II) chlorure hexahydraté ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14366.0B A14366.0I A14366.30
A14366.0BEA 106 EUR InStock
A14366.0B A14366.0I A14366.30
Nickel (II) chlorure hexahydraté ≥98%
Nickel (II) chlorure hexahydraté
Purity: 98% CAS No.: 7791-20-0 Molecular Formula: Cl2Ni.6H2O Formula Weight: 237.71 (129.60anhy) Odour: Odourless pH: 4.9 Melting Point: 140° -H2O Merck Reference: 14,6505 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00149809
Formule: NiCl₂·6H₂O
Point de fusion: 140 °C (-H₂O)
Densité: 1.92
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149809
Numéro CAS: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,6505
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité