Nickel (II) chlorure hexahydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06717.0250 1.06717.1000
1.06717.0250EA 129 EUR InStock
1.06717.0250 1.06717.1000
Nickel (II) chlorure hexahydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Nickel (II) chlorure hexahydraté
Formule: NiCl₂·6H₂O
Point de fusion: 140 °C
Densité: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149809
Numéro CAS: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06529
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 553 g/l (20 °C)
Melting Point 1001 °C (anhydrous substance),decomposes
Molar Mass 237.66 g/mol
Bulk Density 640 kg/m3
Boiling Point 987 °C (sublimed),(anhydrous substance)
pH 4.9 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité