Nickel (II) chlorure hexahydraté ≥98%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses (max. 0,005% Co)
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Dichlorure de nickel hexahydraté
25851.293EA 166 EUR InStock
25851.293
Nickel (II) chlorure hexahydraté ≥98%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses (max. 0,005% Co)
Nickel (II) chlorure hexahydraté
Formule: NiCl₂·6H₂O
MW: 237,69 g/mol
Point de fusion: 140 °C
Densité: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149809
Numéro CAS: 7791-20-0
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06588
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
pH (20°C; 5 %) 3.5 - 7.0
Ca (Calcium) Max. 0.02 %
Cd (Cadmium) Max. 10 ppm
Co (Cobalt) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm
Zn (Zinc) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité