Nickel (II) chlorure hexahydraté
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Dichlorure de nickel hexahydraté
ROTH4489.1EA 56.5 EUR InStock
ROTH4489.1
Nickel (II) chlorure hexahydraté
Nickel (II) chlorure hexahydraté
Formule: NiCl₂·6H₂O
MW: 237,69 g/mol
Point de fusion: 140 °C
Densité: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149809
Numéro CAS: 7791-20-0
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06588
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité