Chlorure de rhodium (III) hydraté (38 - 41% Rh)
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
Synonyms: Rhodium trichloride hydrate
45-1880-5G 45-1880-250MG
STRE45-1880-5GEA 2392 EUR InStock
STRE45-1880-5G STRE45-1880-250MG
Chlorure de rhodium (III) hydraté (38 - 41% Rh)
Rhodium (III) chloride hydrate
Formule: Cl₃Rh·H₂O
MW: 227,28 g/mol
Point de fusion: 100 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00149839
Numéro CAS: 20765-98-4
EINECS: 233-165-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité