Chlorure de ruthenium (III) hydraté
Danger
Synonyms: Ruthenium(III) chloride xhydrate, Ruthenium trichloride hydrate
005538-1G 005538-5G 005538-25G
FLUO005538-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005538-1G FLUO005538-5G FLUO005538-25G
Chlorure de ruthenium (III) hydraté
Chlorure de ruthenium (III) hydraté
Formule: Cl₃Ru·xH₂O
MW: 207,43 g/mol (anhy)
Point de fusion: > 300 °C
Densité: 3.11 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149844
Numéro CAS: 14898-67-0
EINECS: 233-167-5
ONU: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité