Cobalt (II) nitrate hexahydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Cobalt (II) nitrate à 6 molécules d'eauNitrate cobalt hexahydraté
10694.09EA 139 EUR InStock
10694.09
Cobalt (II) nitrate hexahydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Cobalt (II) nitrate hexahydraté
Formule: Co(NO₃)₂·6H₂O
MW: 291,03 g/mol
Point de fusion: 55…56 °C
Densité: 1,87
Numéro MDL: MFCD00149647
Numéro CAS: 10026-22-9
ONU: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,02469
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité