Cobalt (II) nitrate hexahydraté 98.0-102.0% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Cobalt (II) nitrate à 6 molécules d'eauNitrate cobalt hexahydraté
36418.22EA 88.3 EUR InStock
36418.22 36418.A4 36418.36
Cobalt (II) nitrate hexahydraté 98.0-102.0% ACS
Cobalt (II) nitrate hexahydraté
Applications: As a battery additive, in the manufacture of cobalt pigments and invisible inks, for decorating stoneware and procelain, and in the preparation of catalysts
Very soluble in water, alcohol, and most organic solvents
Formule: Co(NO₃)₂·6H₂O
MW: 291,03 g/mol
Point de fusion: 55…56 °C
Densité: 1,87
Numéro MDL: MFCD00149647
Numéro CAS: 10026-22-9
ONU: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,2444
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité