Cobalt (II) nitrate hexahydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02536.0100 1.02536.0250
1.02536.0100EA 187 EUR InStock
1.02536.0100 1.02536.0250
Cobalt (II) nitrate hexahydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Cobalt (II) nitrate hexahydraté
Formule: Co(NO₃)₂·6H₂O
Point de fusion: 57 °C
Densité: 1.88 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149647
Numéro CAS: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
ONU: 3077
ADR: 9,II
Merck Index: 13,02469
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2170 g/l (100 °C)
Melting Point 57 °C
Molar Mass 291.04 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Density 1.87 g/cm3 (20 °C)
pH 4.0 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité