Cobalt (II) nitrate hexahydraté ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Cobalt (II) nitrate à 6 molécules d'eauNitrate cobalt hexahydraté
22912.237EA 334 EUR InStock
22912.237
Cobalt (II) nitrate hexahydraté ≥98%, GPR RECTAPUR®
Cobalt (II) nitrate hexahydraté
Formule: Co(NO₃)₂·6H₂O
MW: 291,03 g/mol
Point de fusion: 57 °C
Densité: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149647
Numéro CAS: 10026-22-9
ONU: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,02469
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Cu (Copper) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 100 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.6 %
Pb (Lead) Max. 100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité