Fer (III) nitrate nonahydraté 98+% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
423710030 423715000 423710100
ACRO423710030EA 349 EUR InStock
ACRO423710030 ACRO423715000 ACRO423710100
Fer (III) nitrate nonahydraté 98+% ACS
Fer (III) nitrate nonahydraté
Formule: Fe(NO₃)₃·9H₂O
Point d'ébullition: 125 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 47 °C
Densité: 1.68 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149708
Numéro CAS: 7782-61-8
EINECS: 233-899-5
ONU: 1466
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,04057
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Almost white to light grey to light purple Adhering crystals or chunks
Titration Complexometric 98.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité