Fer (III) nitrate nonahydraté
Fournisseur: LOHMANN
Synonyms: Fer (III) nitrate à 9 molécules d'eauTrinitrate de fer nonahydraté
LOHM7543600.9025EA 0 EUR InStock
LOHM7543600.9025
Fer (III) nitrate nonahydraté
Fer (III) nitrate nonahydraté
Formule: Fe(NO₃)₃·9H₂O
MW: 404 g/mol
Point d'ébullition: 125 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 47 °C
Densité: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149708
Numéro CAS: 7782-61-8
ONU: 1466
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,04057
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité