Nickel (II) nitrate hexahydraté 99% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
223155000 223150025 223150100
ACRO223155000EA 89.4 EUR InStock
ACRO223155000 ACRO223150025 ACRO223150100
Nickel (II) nitrate hexahydraté 99% pour analyses
Nickel (II) nitrate hexahydraté
Formule: Ni(NO₃)₂·6H₂O
Point d'ébullition: 137 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 56.7 °C
Densité: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149805
Numéro CAS: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
ONU: 2725
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,06596
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to blue-green Crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Aluminium (Al) ≤10 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Cadmium (Cd) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Chromium (Cr) ≤5 ppm
Cobalt (Co) ≤500 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Manganese (Mn) ≤20 ppm
Sulfur (S) ≤100 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité