Nickel (II) nitrate hexahydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06721.0100 1.06721.0250 1.06721.1000
1.06721.0100EA 63.5 EUR InStock
1.06721.0100 1.06721.0250 1.06721.1000
Nickel (II) nitrate hexahydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Nickel (II) nitrate hexahydraté
Formule: Ni(NO₃)₂·6H₂O
Point d'ébullition: 137 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 56.7 °C
Densité: 2.05 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149805
Numéro CAS: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
ONU: 2725
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,06596
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 940 g/l (20 °C)
Melting Point 56.7 °C
Molar Mass 290.81 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 136.7 °C (1013 hPa)
Density 2.05 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité