Nickel (II) nitrate hexahydraté 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses (max. 0,005% Co)
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Nickel (II) nitrate à 6 molécules d'eau
25873.232EA 158 EUR InStock
25873.232 PFIZ25873232
Nickel (II) nitrate hexahydraté 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses (max. 0,005% Co)
Nickel (II) nitrate hexahydraté
Formule: Ni(NO₃)₂·6H₂O
MW: 290,79 g/mol
Point d'ébullition: 137 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 56,7 °C
Densité: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149805
Numéro CAS: 13478-00-7
ONU: 2725
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,06596
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.0 - 102.0 %
Insoluble substances Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulfate) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Co (Cobalt) Max. 50 ppm
Cu (Cuivre) Max. 5 ppm
Fe (Fer) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 100 ppm
Mg (Magnésium) Max. 100 ppm
Mn (Manganèse) Max. 20 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Pb (Plomb) Max. 10 ppm
Zn (Zinc) Max. 10 ppm
Conforme à ACS Conforme
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité