Platine (IV) oxyde monohydraté 99.8% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
211930010 211932500 211930050
ACRO211930010EA 199 EUR InStock
ACRO211930010 ACRO211932500 ACRO211930050
Platine (IV) oxyde monohydraté 99.8% (sur base traces de métaux)
Platine (IV) oxyde monohydraté
Formule: O₂Pt·1H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066964
Numéro CAS: 12137-21-2
EINECS: 215-223-0
ONU: 1479
ADR: 5.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown to black Powder
Surface area ≥80 m²/g
Total trace metal impurities ≤2000 ppm
Platinum (Pt) 77.6 to 82 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité