VWR®, DNA marker, 1 kb
Fournisseur: VWR
VWR®
K181-1MLEA 235 EUR InStock
K181-1ML
VWR®, DNA marker, 1 kb
Réactifs d'électrophorèse Marqueurs de poids moléculaires
DNA marker consists of 11 fragments ranging from 500 to 10000 bp for easy band identification.
  • Sufficient for 150 lanes
  • Available pre-mixed with loading dye or with EZ-Vision® One DNA dye
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité