IHC chromogen substrate (AEC, stable), HIGHDEF®
Fournisseur: Enzo Life Sciences
HighDef®
ENZOADI9502100030EA 169.4 EUR InStock
ENZOADI9502100030 ALEXADI9502100030
IHC chromogen substrate (AEC, stable), HIGHDEF®
Réactifs d'électrophorèse Western Blotting Reagents
HIGHDEF® red IHC chromogen can be used in conjunction with peroxidase-based immunostaining systems.
Peroxidase from the immunodetection system reacts with hydrogen peroxide substrate to degrade it, which reacts with AEC precipitating it at positive sites yielding a reddish brown product.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité