Fer (II) sulfate heptahydraté ≥99% ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
0387-1KGEA 160 EUR InStock
0387-1KG 0387-500G
Fer (II) sulfate heptahydraté ≥99% ACS
Fer (II) sulfate heptahydraté
Formule: FeSO₄·7H₂O
MW: 278,02 g/mol
Point de fusion: 64 °C
Densité: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149719
Numéro CAS: 7782-63-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.001%
Copper ≤0.005%
Ferric Iron ≤0.1%
Insolubles ≤0.01%
Magnesium ≤0.002%
Manganese ≤0.05%
Phosphate ≤0.001%
Potassium ≤0.002%
Purity ≥99%
Sodium ≤0.02%
Zinc ≤0.005%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité