Fer (II) sulfate heptahydraté ≥96%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
24240.295EA 53.5 EUR InStock
24240.295 24240.364
Fer (II) sulfate heptahydraté ≥96%, GPR RECTAPUR®
Fer (II) sulfate heptahydraté
Formule: FeSO₄·7H₂O
Point de fusion: 64 °C
Densité: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149719
Numéro CAS: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 96 %
Not precipitated by NH4OH (as SO4) Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité