Fer (II) sulfate heptahydraté 98.0-105.0% Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
24246.295EA 56.1 EUR InStock
24246.295 24246.460
Fer (II) sulfate heptahydraté 98.0-105.0% Ph. Eur.
Fer (II) sulfate heptahydraté
Appearance: Light green, crystalline powder or bluish-green crystals, efflorescent in air.
Attention: Not for use as Active Pharmaceutical Ingredient (API)
Formule: FeSO₄·7H₂O
MW: 278,02 g/mol
Point de fusion: 64 °C
Densité: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149719
Numéro CAS: 7782-63-0
Merck Index: 13,04091
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.0 - 105.0 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification (SO₄) Passes test
Identification (Fe) Passes test
pH (5 %) 3.0 - 4.0
Cl (Chloride) ≤ 200 ppm
Elemental impurities (Cr) ≤ 50 ppm
Elemental impurities (Co) ≤ 25 ppm
Elemental impurities (Cu) ≤ 50 ppm
Elemental impurities (Ni) ≤ 50 ppm
Ferric ions ≤ 0.3 %
Mn (Manganese) ≤ 0.1 %
Zn (Zinc) ≤ 50 ppm
Residual solvents Unlikely by manuf.process
Residual metal catalysts (skip lot):
As (Arsenic) ≤ 2 ppm
Cd (Cadmium) ≤ 20 ppm
Hg (Mercury) ≤ 2 ppm
Pb (Lead) ≤ 5 ppm
V (Vanadium) ≤ 2 ppm
Conforms to Ph.Eur. Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité