Fer (II) sulfate heptahydraté
Fournisseur: Roth Carl
Attention
3722.1 3722.2 3722.5
ROTH3722.1EA 26.5 EUR InStock
ROTH3722.1 ROTH3722.2 ROTH3722.5
Fer (II) sulfate heptahydraté
Fer (II) sulfate heptahydraté
Formule: FeSO₄·7H₂O
Point de fusion: 64 °C
Densité: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149719
Numéro CAS: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité