Nickel (II) sulfate hexahydraté 98+% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Nickelous sulphate, Hexahydrate, Nickel sulphate hexahydrate
415615000 415610010 415610051 415611000
ACRO415615000EA 85.3 EUR InStock
ACRO415615000 ACRO415610010 ACRO415610051 ACRO415611000
Nickel (II) sulfate hexahydraté 98+% ACS
Nickel (II) sulfate hexahydraté
Formule: NiSO₄·6H₂O
MW: 262,85 g/mol
Point de fusion: 53 °C
Densité: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149813
Numéro CAS: 10101-97-0
EINECS: 232-104-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06541
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue-green Crystals
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Cobalt (Co) ≤0.002 %
Copper (Cu) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Manganese (Mn) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Insoluble matter ≤0.005 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité