Nickel (II) sulfate hexahydraté, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06726.1000 1.06726.9050
1.06726.1000EA 203 EUR InStock
1.06726.1000 1.06726.9050
Nickel (II) sulfate hexahydraté, Supelco®
Nickel (II) sulfate hexahydraté
Formule: NiSO₄·6H₂O
Point de fusion: 840 °C
Densité: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149813
Numéro CAS: 10101-97-0
EINECS: 232-104-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06541
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité