Nickel (II) sulfate hexahydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06727.0100 1.06727.0250 1.06727.1000
1.06727.0100EA 75.9 EUR InStock
1.06727.0100 1.06727.0250 1.06727.1000
Nickel (II) sulfate hexahydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Nickel (II) sulfate hexahydraté
Formule: NiSO₄·6H₂O
Point de fusion: 840 °C
Densité: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149813
Numéro CAS: 10101-97-0
EINECS: 232-104-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06541
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 650 g/l (20 °C)
Melting Point 53 °C
Molar Mass 262.86 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 2.07 g/cm3 (20 °C)
pH 4.3 - 4.7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité