Nickel (II) sulfate hexahydraté
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: Nickelous sulphate, Hexahydrate, Nickel sulphate hexahydrate
T111.1 T111.2
ROTHT111.1EA 79.9 EUR InStock
ROTHT111.1 ROTHT111.2
Nickel (II) sulfate hexahydraté
Nickel (II) sulfate hexahydraté
Formule: NiSO₄·6H₂O
MW: 262,85 g/mol
Point de fusion: 840 °C
Densité: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149813
Numéro CAS: 10101-97-0
EINECS: 232-104-9
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06541
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité