(R)-(-)-Linalol, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: (-)-Linalool, (R)-3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol, (R)-(-)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, L-Linalool
M-Clarity™ quality level = MQ100
74856-1ML-F 74856-5ML-F
74856-1ML-FEA 100 EUR InStock
74856-1ML-F 74856-5ML-F
(R)-(-)-Linalol, Supelco®
(R)-(-)-Linalol
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00135469
Numéro CAS: 126-91-0
EINECS: 204-811-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82ce51d5bc511db6d03d4e68af905a8066d98ebc&vid=e3db0e57196f76dead014399a5dc4a45bc6ce1cb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité