(S)-(-)-Acide 2-chloropropionique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (S)-(-)-2-Chloropropanoic acid
254970050 254970010
ACRO254970050EA 121 EUR InStock
ACRO254970050 ACRO254970010
(S)-(-)-Acide 2-chloropropionique 98%
(S)-(-)-Acide 2-chloropropionique
Formule: H₃CCHClCOOH
MW: 108,52 g/mol
Point d'ébullition: 187 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 4 °C
Densité: 1.24 g/cm³
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064205
Numéro CAS: 29617-66-1
EINECS: 411-150-5
ONU: 2511
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -14° to -15° (25°C, 589 nm) (neat)
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité