L(+)-Asparagine, anhydre ≥99.0%, Haute Pureté
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: (S)-(+)-Asparagine
94341-100GEA 134 EUR InStock
94341-100G
L(+)-Asparagine, anhydre ≥99.0%, Haute Pureté
L(+)-Asparagine
Acide aminé sans aucun composé d'origine animale. Polaire. Amide.
Formule: H₂NCOCH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 132,12 g/mol
Point d'ébullition: 343 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 234…235 °C
Numéro MDL: MFCD00064401
Numéro CAS: 70-47-3
Merck Index: 12,00872
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/67/16113267.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Chlorure (%) < 0,05
Humidité (%) 0,5
Pureté (base sèche) (%) 99,0
Sulfate (%) < 0,05
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité